Få mere at vide
Emma Safety Footwear Dave S3 sko
Hvis sneakers er det, du foretrækker at have på, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Dave.
Brand: Emma Safety Footwear MM96654948
749.62 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Meral fri
- Den streetborn sikkerhedssko. Hvis sneakers er det, du foretrækker at have på, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Dave.
- En kompromisløs metalfri sikkerhedssko, der ligner og føles som en klassisk sneaker.
- Den har fået sit navn fra den stærkt støttende forstærkede hæl.
- Denne hæl sammen med skoens forstærkede, stødabsorberende sål holder ankler, skinneben og led fri for stress og skader.
- DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
- Industrier:
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Fremstilling
- Natur& miljø
Tekniske data
ISO 20345:2011 | |
Brun | |
Hydro-Tec Antibakteriel | |
48 | |
Lavt skåret |
Snørebånd | |
Logistik og Transport, Elektronik, Byggeri og Teknik, Fremstilling, Natur og Miljø | |
Nubuck, Olieret Nubuck | |
Standard bredde | |
Sikkerhedssko |
CE_17572626.pdf
Filstørrelse: 355.7 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Emma Safety Footwear Dave S3 sko > Sikkerhedssko; Størrelse: 48
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion