Beskrivelse
- Made of polypropylene
- Offer excellent chemical resistance
- Can withstand temperatures down to -80°C
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Uden låg |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 2 ml |
| Well Shape | Firkantet, konisk bund (V-brønd) |
| Vel Farve | Translucent |