Få mere at vide
Gilson™ DIAMOND™ Steril-Pack™ Sterile pipettespidser
GREENER_CHOICE
Sporbar fra formen til laboratoriet med batchnummer på hver pakke og stativ. Diamond™ Steril-Pack™ Sterile pipettespidser kan købes steriliserede eller til autoklavering.
Brand:  Gilson™ F161340
731.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10123002
  • 820.00 DKK / Pakke med 400
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tips er i overensstemmelse med CE IVD-direktivet
  • Farvekodet emballage til volumengenkendelse med et blik
  • Steriliserede spidser er fri for påviselig DNA, RNA, DNase, RNase, ATP , pyrogener og spormetaller
  • Præsteriliserede spidser er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet
  • Gamma bestrålet
  • Ikke-sterile spidser kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter ved 1 bar (fugtig varme)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Pipettespids
Steril
D1000
0 til 0,025 μL
6.6 cm
DNA, RNA, DNase, RNase, ATP , Pyrogenfri og spormetaller fri
Universel
400 Pk.
Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 til F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 til F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Diamond Sterlipack
100 til 1.000μ l
Autoklaverbar
0,002 til 0,004 μL
2,6 tommer
CE, IVD
Væskehåndtering, medicinsk, farmaceutisk og fødevareindustri, inden for forskellige områder og applikationer såsom PCR, molekylærbiologi eller celleteknologi
Æske
Pipettip
Ja
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilson™ DIAMOND™ Steril-Pack™ Sterile pipettespidser > Volumen: 100 til 1000μ L