Få mere at vide
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10785941
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, Glasflaske
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastic Drum
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10785941
Brand: Thermo Scientific Acros 113460010
Quality Analysis and Quality Control Testing
Brug rabatkode 24140 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2, 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97.0°C
Tæthed 1.3250g/mL
Kogepunkt 39.0°C to 40.0°C
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99.8+%
Rester efter fordampning 0.001% max.
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99.8%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2544728 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/07/2025 Artikelnummer113460025,113460010,113460000,113460100,113460050,113460250
Partinummer2543932 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/07/2025 Artikelnummer113460025,113460010,113460000,113460100,113460050,113460250
Partinummer2542785 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/06/2025 Artikelnummer113460025,113460010,113460000,113460100,113460050,113460250
PartinummerA0470217 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer113460025,113460010,113460000,113460100,113460050,113460250
Partinummer1900558 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dichlormethan, 99,8+%, til analyse, stabiliseret med amylen, Thermo Scientific Chemicals >