Få mere at vide
Dichlormethan, 99+%, ekstra ren, stabiliseret med ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
Smeltepunkt | -97.0°C |
Tæthed | 1.3250g/mL |
Kogepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Mængde | 2.5 L |
Emballage | Glasflaske |
Fysisk form | Væske |
Brydningsindeks | 1.4230 to 1.4250 |
Analyseprocentområde | 99+% |
Rester efter fordampning | 0.05% max. |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloromethane, stabilized with ethanol
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene chloride,Ethyl alcohol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dichlormethan, 99+%, ekstra ren, stabiliseret med ethanol, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion