Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitale vortex mixere
Få nøjagtig og effektiv prøveblanding
3456.70 DKK
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
Hastighedsområde 200 til 3000 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Produkttype Digital Vortex Mixer
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, Analysecertifikat (COA), Analysecertifikat (COA)
Se flere specifikationer
Indeholder: Standard Pack includes rubber platform 11676418 x 1
Produkter 1
Artikelnummer Brand Stiktype Spænding Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Stiktype Spænding Pris Antal & tilgængelighed  
16534622
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
88882010
EU-, UK-, CN-stik 230 V
3456.70 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Designet til nøjagtig hastighedskontrol til kontinuerlig blanding eller pulsering af prøver
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Kontinuerlig og berøringstilstand
  • Hastighedsområde: 200 til 3000 rpm
  • Præcis hastighedskontrol:± 5 % rpm
  • Hurtig opsætning til Max rpm:
  • 3 sekunder 1500 rpm (Touch)
  • 6 sekunder 3000 rpm (kontinuerlig)
  • Tid indstillet: op til 99 minutter
  • 2 timertilstande:
    • Nedtælling for gentagne tests
    • Timer: Kontinuerlig, Tid indstillet til 0
  • Diverse tilbehør til forskellige fartøjer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
0.5 kg
100/240 V
cCSAus, CE, Analysecertifikat (COA), Analysecertifikat (COA)
Gummi, Plastplatform
5,2 tommer
8,1 tommer
5,9 tommer
14.6 lb.
Digital Vortex Mixer
Berøring, Kontinuerlig
2 år
200 til 3000 rpm
Digital Vortex Mixer
50/60 Hz
8,1 x 5,9 x 5,2 tommer. (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
13.1 cm
20.5 cm
15.1 cm
6.6 kg
Vippe, rotator, blanding
1 til 99 min., Kontinuerlig
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Digitale vortex mixere