Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
Beskrivelse
Dimethylsulfoxid bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
Smeltepunkt | 18.4°C |
Farve | Farveløs |
Udseende | Colorless liquid |
Tæthed | 1.101 g/cm3 |
Kogepunkt | 189°C |
Mængde | 1 L |
Flammepunkt | 87°C (189°F) |
Tændingspunkt | 270°C (518°F) |
Lugt | Mild |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion