Få mere at vide
SCAT™ Disc sensor sæt
Disc Sensor Set er en ideel løsning mod overfyldte beholdere. Sensoren registrerer væsker gennem glas eller plastik uden kontakt med beholderens indhold. Fastgør blot i den ønskede højde - du vil modtage en optisk/visuel advarsel, når det kritiske niveau er nået.
2045.00 DKK - 4060.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
17947450
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT™
108336
Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
4060.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
17927450
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT™
108335
Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
4060.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
18606468
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT™
108334-T
Signallampe til niveauregulering, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, med magnetisk holder til individuel fastgørelse, lampens kabellængde 3 m.
2045.00 DKK
1 ark
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
18616468
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT™
108335-T
Signallampe - EU/UK/US, til niveaukontrol, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, magnetisk holder til individuel fastgørelse med skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkke til skivesensor
4060.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
18646498
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SCAT™
108336-T
Signallampe - EU/UK/US, til niveaukontrol, visuelt og akustisk signal ved tom tilstand, magnetisk holder til individuel fastgørelse med skivesensor, visuel alarm ved tom tilstand, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkkefastgørelse til skivesensor
4060.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Signallampe - EU / UK / US, til niveaukontrol, visuelt signal (blinker) når niveauet er nået
  • Magnetisk holder til individuel fastgørelse
  • Skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand
  • 3 m signalkabel
  • 2 m krog og løkke til skivesensor
  • Inkluderer strømforsyning: 24V DC EU / UK / US stik
Tekniske data
Tekniske data
CE
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT™ Disc sensor sæt