Få mere at vide
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 9.5mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
970.00 DKK - 1770.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Disposable IR Cards
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15446565
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
043931.KJ
5 Pk.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15456565
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
043931.KM
25 Pk.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 9.5mm aperture
Tekniske data
Tekniske data
Disposable IR Cards
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 9.5mm aperture