Få mere at vide
DL-Tartaric acid, 99% Artikelnummer.: 11498950
DL-Tartaric acid, 99%
Artikelnummer. 11498950
500 g, 500g
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
Artikelnummer. 11498950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10683.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
DL-vinsyre bruges som synergist til antioxidanter, emulgator, sekvestreringsmiddel og smagsstof. Det er også tilsat citronsyre for at fremstille brusende salte, og derved forbedre smagen af oral medicin. Det bruges også i pigmenter, proceshjælpemidler, blæk, toner og farvestoffer. Det fungerer som et chelateringsmiddel i metal- og landbrugsindustrien. Desuden bruges det som smøremiddel og fedt. Det blandes med natriumbicarbonat og bruges som hævemiddel i madlavning. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af tandstensbrækmiddel, som bruges i hostesirup som slimløsende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-vinsyre bruges som synergist til antioxidanter, emulgatorer, sekvestreringsmidler og smagsstoffer. Det er også tilsat citronsyre for at fremstille brusende salte, og derved forbedre smagen af oral medicin. Det bruges også i pigmenter, proceshjælpemidler, blæk, toner og farvestoffer. Det fungerer som et chelateringsmiddel i metal- og landbrugsindustrien. Desuden bruges det som smøremiddel og fedt. Det blandes med natriumbicarbonat og bruges som hævemiddel i madlavning. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af tandstensbrækmiddel, som bruges i hostesirup som slimløsende middel.
Opløselighed Opløselig i vand, alkohol, mineralsyrer og baser
.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-37-9
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00071626
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tartaric acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C (decomposition)
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99%
Mængde 500 g
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10103590 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10683.36,A10683.0B,A10683.30
PartinummerW21B007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10683.36,A10683.0B,A10683.30
Partinummer10190035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10683.36,A10683.0B,A10683.30
Partinummer10206343 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10683.36,A10683.0B,A10683.30
PartinummerD27Y022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10683.36,A10683.0B,A10683.30
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DL-Tartaric acid, 99% >