Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-valin, 99 % Artikelnummer.: 11472768
Thermo Scientific Chemicals DL-valin, 99 %
Artikelnummer. 11472768
500 g, 500g
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11472768
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16756.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-06-3
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00004267
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC navn 2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine
Smeltepunkt ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Mængde 500 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10250916 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Partinummer10251956 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/08/2024 ArtikelnummerA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Partinummer10248542 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/12/2023 ArtikelnummerA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Partinummer10244873 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 ArtikelnummerA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Partinummer10172821 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/04/2023 ArtikelnummerA16756.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals DL-valin, 99 % >