Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DMSO, sterile filtered
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001392
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001392 25 mL
30002116 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001392 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3176/25ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solvent for polar and nonpolar compounds
DMSO, sterile filtered is a solvent with wide ranging applications in cell culture, cryopreservation and organic chemistry. DMSO dissolves both polar and nonpolar compounds. Improves responsiveness of human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) to differentiation signals. DMSO is used in PCR to inhibit secondary structure formation by DNA template or primers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Spécification
Kemisk navn eller materiale DMSO, sterile filtered
Mængde 25 mL
Formel vægt 78.13
Renhed >99.9%
Molekylvægt (g/mol) 78.13
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.