Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM hver)
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 25 mM.
Brand: Thermo Scientific™ R1122
5124.00 DKK valid until 2025-12-19
Use promo code "24110" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 25 mM. Nukleotiderne har mere end 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og risikoen for reaktionsopsætningsfejl. De er designet til mange forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for humant og E. coli DNA
• Langtidsstabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når den opbevares korrekt
• Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
• Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 minut ved 94 C, 3 °minutter ved 72 C)°
Ansøgninger
• Lang rækkevidde PCR (40 kb)
• cDNA syntese
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA-mærkning og sekventering
• LAMPE, RDA , MDA
Tekniske data
| 25 mM | |
| Væske | |
| >99% | |
| Tøris |
| dNTP Mix (25 mM) indeholder færdigblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 25 mM (5 x 1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
|
| Umærket | |
| 5 x 1 mL | |
| Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |