Få mere at vide
Fisherbrand™ Dobbeltendet PTFE rørestang
Giver stabil omrøring. Disse magnetiske PTFE-omrørestænger har dobbelt padle-virkning for at give effektiv omrøring plus høj stabilitet.
43.10 DKK - 272.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
Diameter (metrisk) | 8 mm |
Mængde | 1/stk. |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10799681
|
Fisherbrand™
001.1335 |
35 mm | 8 mm | Hvid / Almindelig | |||||||
11898892
|
Fisherbrand™
001.1335 |
35 mm | 8 mm | Hvid / Almindelig |
272.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10271861
|
Fisherbrand™
001.1355 |
55 mm | 8 mm | Hvid / Almindelig |
113.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10736690
|
Fisherbrand™
001.1335-B |
35 mm | 8 mm | Blå |
112.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10877880
|
Fisherbrand™
001.1335-R |
35 mm | 8 mm | Rød |
112.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10062719
|
Fisherbrand™
001.1335-Y |
35 mm | 8 mm | Gul |
85.30 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10746690
|
Fisherbrand™
001.1355-Y |
55 mm | 8 mm | Gul |
91.80 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10586319
|
Fisherbrand™
001.1355-R |
55 mm | 8 mm | Rød |
79.55 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10144189
|
Fisherbrand™
001.1355-B |
55 mm | 8 mm | Blå |
79.55 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- Dobbelt padle-handling giver effektiv omrøring plus høj stabilitet
- Fås i almindelig eller farvekodet
- Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar | |
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne | |
1/stk. |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | |
8 mm | |
Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |