Få mere at vide
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000-serien ensartede polymerpartikler
Analyser materialer i et bredt størrelsesområde gennem laserdiffraktion eller andre metoder med ensartede polymerpartikler, der efterligner partikler i den virkelige verden.
Brand: Thermo Scientific™ 2007A
2304.54 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Analyser materialer i bredt størrelsesområde gennem laserdiffraktion eller andre metoder med Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series ensartede polymerpartikler, NIST™ sporbare polystyren DVB-partikler med bredere størrelsesfordelinger, der efterligner partikler fra den virkelige verden og fungerer bedre på instrumenter af laserdiffraktionstypen. Partikler opfylder behovet for NIST sporbare størrelsesstandarder, der har lidt bredere fordelinger end vores monodisperse 3000/4000 serie størrelsesstandarder. Den bredere fordeling giver lysspredning over en række detektorer, hvilket resulterer i en mere gentagelig måling.
Funktioner:- Materialet er sammensat af polystyren tværbundet med divinylbenzen, hvilket giver partiklen god holdbarhed og kemisk stabilitet
- Densiteten af polymeren er 1,05 g/cm 3 og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm (25 °C)
- Partikler pakkes som en vandig suspension i 15 ml hætteglas med dråbespids
- Fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse
Tekniske data
Indeholder spor af overfladeaktive stoffer | |
Hvid eller farveløs | |
Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) | |
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS), certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST | |
15 mL | |
s = 0.4 µm, 5.7% CV | |
7μ m |
Opbevares ved stuetemperatur eller opbevares på køl. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering. | |
Smal størrelse standardafvigelse applikationer | |
Polymerpartikler | |
1.05g/cm³ | |
1,59 ved 589 nm (25 °C) | |
=24 months |