Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Gas distributionsrør
Gas indføres i en væske via gasfordelingsrøret til rensning. Den smeltede glasfilterplade producerer så små gasbobler som muligt og dermed en stor kontaktflade med væsken.
Brand:  DWK Life Sciences 258561204
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15232059
  • 2115.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til gasfiltrering og rensning kræves gasvaskeflasker, som består af et gasfordelingsrør, en passende flaske og en gasudløbsåbning. I denne testopstilling tvinges gassen til at strømme gennem en væske, før den frigives. Gasfordelingsrøret er nedsænket i væsken til dette formål, gassen forstyrrer det, og urenheder af gassen er bundet i væsken. Gassen renses eller vaskes så at sige. En filterskive i gasfordelingsrøret skaber luftbobler, der er så små som muligt og dermed danner et så stort kontaktareal som muligt.
  • Den indførte gasstrøm opdeles i små bobler ved hjælp af et indbygget glasfordelingsrør
  • Større kontaktflade på grund af små bobler i gasstrømmen
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Borosilikatglas (3.3)
2
Reaktioner mellem gasser og væsker; Rensning af gasblandinger; Filtrering; Udgave med side- eller centralmonteret filterkop fås
Centermonteret filterskål
9 mm
5/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Gas distributionsrør > Diameter 9 mm, porøsitet 2