Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL flaske skruelåg, linerless læbeforsegling, PP
Skruehætte med pålidelig propforsegling.
Brand: DWK Life Sciences 293382868
134.31 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Den klassiske laboratorieflaske GL skruelåg har det gennemprøvede hættepropforseglingssystem, der sikrer en væsketæt forsegling. Fås i fire farver; blå, grøn, gul og grå med matchende hælderinge. At skelne medietyper er forenklet, og udskiftning af skruelåg og risikoen for krydskontaminering er væsentligt reduceret.
- Hætte med integreret læbeforsegling giver effektiv forsegling til kortvarig opbevaring
- Hældering til drypfri hældning
- Farven hjælper med at forhindre udskiftning af hættesammenblandinger og reducerer risikoen for krydskontaminering
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Grøn | |
Autoklaveringsmedier og reagenser; Kortsigtet prøve- og medielagring; farvekodning og identifikation | |
10/Pk. | |
Autoklaverbar |
Skruelåg | |
Polypropylen | |
GL 45 | |
54 mm |