Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-600F Refrigerated/Heating Circulator
New temperature control technology for demanding applications
Marque:  JULABO™ 9021704.A
Code produit. 15950277
  • 56095.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 14-04-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
DYNEO™ DD refrigerated circulators have a wide working temperature range. Refrigerated circulators are suitable for both internal and external applications. The multilingual 3.5-inch color display and unique rotary knob provide for straightforward and intuitive operation. Pump capacity is 22 l/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
Advantages:
  • Powerful cooling machines
  • Suitable for internal and external applications
  • Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
  • Powerful and infinitely adjustable pressure pump
  • Flow rate 22 l/min, pressure 0.6 bar
  • Easy switching between internal and external circulation
  • Large color TFT display, multilingual interface
  • Central rotary knob (controller) simplifies operation
  • Integrated programmer for 8 x 60 program steps
  • Integrated external Pt100 connection
  • USB port
  • RS232 interface or analog interfaces (optional)
  • Bath cover included with delivery
  • Integrated drain makes emptying liquid easy and safe.
Technical Data:
  • Working temperature range: -35 to +200 °C
  • Temperature Control: PID
  • Temperature Stability: ±0.01
  • Temperature Display: 3.5 in. TFT Display
  • Setting / display resolution: 0.01 °C
  • Digital Interfaces: USB
  • Cooling Compressor: Air
  • Pump capacity flow rate (l/min): 8 - 23
  • Pump capacity flow pressure (psi): 1.5 - 8.7
  • Bath opening / bath depth (W x L / D inch): 5.1 x 5.9 / 5.9
  • Pump connections: M16x1
  • Barbed fittings diameter (inner dia. / mm): 8 / 12
  • Filling volume (liters): 5 - 7.5
  • Refrigerant stage 1: R452A
  • Filling volume refrigerant stage 1 (g): 150
  • Carbon dioxide equivalent stage 1 (t): 0.321
  • Ambient temperature: 5 - 40 °C
  • Dimensions W x L x H (inch): 17.3 x 16.1 / 17.3
  • Weight: 54.5 lb
  • Bath cover: integrated
Spécification
Spécification
Refrigerated/Heating Circulator
0.6 kW
3.5 in. TFT Display
Analog interface
0.1 to 0.6 bar
33 x 47 x 69 cm
35.7 kg
5 to 7.5 L
8 to 23 L/min.
2 kW
DYNEO™ DD-600F
-35°C to 200°C
15 cm
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis