Få mere at vide
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11311069
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III)nitrat anvendes til katalysatorer. Det bruges til fremstilling af dysprosiumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-49-9
Molekylær formel DyH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 438.59
MDL nummer MFCD00149683
InChI nøgle NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dysprosium(3+) pentahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 88.6°C
Farve Creme til gul
pH 3
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,3482
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 438.59 (348.51 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO) >