Learn More
Dysprosium ingot, 99.8% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11330659
25 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged in air stable poly bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Molecular Formula Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
MDL Number MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Quantity 25 g
Percent Purity 99.8%
Odor Odorless
Packaging Poly bottle
Form Ingot
Assay (REO)
Chemical Name or Material Dysprosium ingot
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Dysprosium ingot, 99.8% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato