Få mere at vide
Fisherbrand™ EASY 40 H
De Fisherbrand Easy Ultrasonic Water Bath er kendetegnet ved enkel, brugervenlig betjening. Med 100 % ultralydseffekt ved en frekvens på 37 kHz løser Easy rengøringsopgaver hurtigt og effektivt. Velegnet til at fjerne sejt, mineralsk snavs og polerpasta.
5320.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Rustfrit stål |
---|---|
Stopur | 1 til 30 min. og kontinuerlig |
Vise | Ingen |
Frekvens | 50/60 Hz |
Spænding | 220/240 V |
Beskrivelse
- 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 kHz til +5,5 kHz)
- 2 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralydsbadet
- dynamisk tilstand, automatisk indstillet: Serverer mere intensiv rengøring med højere rengøringsevne
- øko-tilstand, kan slås til: Serverer skånsom rengøring med mere støjsvag drift
- Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande
- Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift justerbar (ultralyd kontinuerlig drift maks. 6 timer)
- Elektronisk temperaturkontrol justerbar i trin på 5 °C fra 30 °C til °80 C for enheder med varme (temperaturtolerance -5 C °til +8 °C)
- Sikkerhedssluk med vækkefunktion
- efter 8 timers inaktivitet
- i tilfælde af kortvarig afbrydelse af strømforsyningen
- Automatisk nedlukning af ultralydsdrift ved badtemperatur> 90 °C
- Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål
- Sidestophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden (fra Fisherbrand Nem 60H)
- 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Rustfrit stål | |
Ingen | |
220/240 V | |
3.9 L | |
Låg |
1 til 30 min. og kontinuerlig | |
50/60 Hz | |
1,03 gal. | |
115 x 215 x 145 mm | |
EASY 40 H (with heating) |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ EASY 40 H