Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Let aflæselige total nedsænkningstermometre
Brand:  H-B Instrument™ B60304-0000
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15255053
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Total fordybelse
12 tommer
Glas
50 °C
±0,5 °C
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed
300 mm
Enviro-Safe™ Flydende
-35 °C
-35 °C til +50 °C
0,5 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Total nedsænkning > Range: -35deg. to +50deg.C; Div.: 0.5C; Length: 300mm