Få mere at vide
Cole Parmer™ Økonomisk gradueret polypropylencylinder
Polypropylen (PP) cylindre giver meget god kemisk resistens.
Brand: Cole Parmer™ 06137-70
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Møde ISO Standard 6706.
- Kalibreret til at indeholde til måling af endelige volumener.
- Støbte gradueringer for holdbarhed.
- Polypropylen konstruktion giver meget god kemikalieresistens.
Tekniske data
10 mL | |
ISO 6706 | |
Autoklaverbar | |
Sekskantet |
Polypropylen | |
At indeholde | |
Rund | |
Gradueret cylinder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole Parmer™ Økonomisk gradueret polypropylencylinder > HisPur Ni-NTA magnetiske perler; 10 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion