Få mere at vide
Cole-Parmer™ FB-200 Series Vævsflydebad
FB-200 Series Tissue Float Bath designet til at hjælpe med vævsforberedelse i histologiske og patologiske laboratorier.
Brand:  Cole-Parmer™ 48572-55
6466.29 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 11738342
  • 6750.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Juster nemt temperaturen mellem 86 til 158 °F (30 til 70 °C)
  • Den bredkantede kant tjener som tørreflade til forarbejdede objektglas
  • Hurtig opvarmningstid opvarm —2,25 L vand til 45 C inden °for 40 minutter
  • Temperaturstabilitet på± 0,5 °C
  • Volumen: 2 L
Brug vævsflydebadet, før paraffinsektionerne placeres på objektglas for at forhindre rynker og folder. Det sorte PTFE-interiør og -kant reducerer øjenbelastningen ved at skære ned på blænding og samtidig forbedre synligheden af vævssektioner. Hvidt pulverlakeret aluminium udvendigt skal holdes rent. Sikkerhedsfunktioner inkluderer en integreret indikator, der advarer dig, når enheden er tændt, samt automatisk slukning.
Bestil badelåg og et termometer for at hjælpe med at opretholde den ønskede temperatur. Bestil gelatine for at øge overfladespændingen af vand i flotationsbad.
Tekniske data
Tekniske data
5 °C til 75 °C
MH8516
13 tommer
13 tommer
5,5 tommer
6 lb.
230 V, 50/60 Hz, 240 W
240 W
Flydende bad
330 x 330 x 140 mm
330 mm
330 mm
140 mm
2.7 kg
230 V
50/60 Hz
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ FB-200 Series Vævsflydebad > FB-200 Series Vævsflydebad; Volumen: 2 L; Temperaturområde: 5 °C til 75 °C