Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
MedChemExpress Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.

463.28 DKK - 3273.16 DKK
Especificaciones
Chemical Name or Material | Eleutheroside E |
---|---|
CAS | 39432-56-9 |
Color | White |
Purity Grade Notes | Research |
Molecular Formula | C34H46O18 |
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16489036
![]() |
Medchem Express
HY-N0272 |
100 mg |
3273.16 DKK
100mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16468928
![]() |
Medchem Express
HY-N0272 |
10 mg |
725.13 DKK
10mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16451368
![]() |
Medchem Express
HY-N0272 |
5 mg |
463.28 DKK
5mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16414807
![]() |
Medchem Express
HY-N0272 |
50 mg |
2185.46 DKK
50mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.Especificaciones
Eleutheroside E | |
White | |
C34H46O18 | |
COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO | |
742.72 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
39432-56-9 | |
Research | |
DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) | |
742.72 | |
98.09% | |
Solid |
Seguridad y manipulación
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.