Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindlæg: HATF
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi
3385.00 DKK - 4420.00 DKK
Tekniske data
Porestørrelse 0,45μ m
Sterilitet Steril
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) filter Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) filter Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10568052
Dokumentvisning
Merck
PIHA01250
12mm 10.5mm
3385.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Læg i indkøbskurv
10697301
Dokumentvisning
Merck
PIHA03050
30mm 13mm
4420.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mikroporøse membraner giver adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner; fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
  • Brugsklare Milicell-indsatser passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedte til SEM- og TEM-teknikker; kompatibel med standard og fluorescerende pletter
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm, 0,6 cm 2 ; og 4,2 cm 2 til indsatser med en diameter på 30 mm
  • Kræver 'ikke en ekstracellulær matrix til tilknytningsafhængige celler
  • Polystyren hus; leveres sterilt og individuelt blisterpakket
  • Indsatser anvender en blandet celluloseestermembran; Triton™ -gratis
Applikationer:
Transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
Tekniske data
Tekniske data
0,45μ m
Steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater