Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves Product Code.: 17893632
Add to basket
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves
Codice prodotto. 17893632 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
5.5
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Product Code. 17893632
Brand: Ansell 330100055
Add to basket
Add to basket
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Powder-free, latex surgical gloves with a comfortable fit and feel for reduced hand muscle effort during surgery.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Certifications/Compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 0.65
Color Natural
Disposable Single-use
Exterior Finish No Texture
Finger Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 5.5
Sterility Sterile
Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Model ENCORE-330100
Length (English) 11.6 in.
Length (Metric) 295 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato