Få mere at vide
Fisherbrand™ EPA hætteglas med skruehals, glas
310.92 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
- EPA-hætteglas kan leveres med et renhedscertifikat
- EPA-hætteglas kan fås med enhver type skruetætning ND24, der allerede er skruet på
- Klart og ravfarvet glas
- Fås i 20mL, 30mL, 40mL og 60mL
Tekniske data
Skruehals | |
27.5 mm | |
40 mL | |
24-400 | |
Skruelåg | |
EPA | |
TOC (EPA) |
Klar | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
40 mL | |
95 mm | |
Hætteglas |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ EPA hætteglas med skruehals, glas > Klar, 40 ml, 95 mm højde
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion