Learn More
Eppendorf™ Vis Cuvettes
Disposable cuvettes made of clear plastic with a light transmission of 300 nm to 900 nm. The Vis cuvettes are the ideal tool for applications outside of the UV range, for example, colorimetric protein assays (Bradford, Lowry, etc.), determining of the optical density of bacterial cultures (OD 600 methods), kinetic, and fluorescence measurements.
1129.50 DKK - 1134.52 DKK
Product Code | Brand | Type | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type | Price | Quantity & Availability | ||||||
15234566
|
Eppendorf™
0030079353 |
Semi-micro Vis Cuvet |
1134.52 DKK
Pack of 1000 |
Estimated Shipment: 26-05-2025
Log in to see stock. |
||||||
15273993
|
Eppendorf™
0030079345 |
Macro Vis Cuvet |
1129.50 DKK
Pack of 1000 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Two different cuvette sizes (semi-micro and macro) for a wide variety of volumes and applications
- Disposable cuvettes made of clear plastic with a light transmission of 300 nm to 900 nm
Spezifikation
Plastic |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.