Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0
Shop alle Eppendorf produkter
Størrelse:
10 til 300μ L
1000 til 1250μ L
1250μ L til 5 ml
Beskrivelse
- Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
- System optimeret til brug med flerkanalspipetter
- Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
- Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
- Æsker og bakker kan autoklaveres ved 121 °C til efterfølgende brug
- epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kun æske |
| Produkttype | Tom tipkasse |
| Array | Ingen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid, Blå |
| Holder | Pipette tips |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | Flere |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |
Videoer
-
Video_epT.I.P.S.-Sterile-Reload_Experience-the-Magic.mp4
Udløber: 2025-12-31
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
Udløber: 2025-12-31
Food Science: Processing, Testing, and Analysis
Explore advanced solutions for food processing, testing, and analysis. Enhance accuracy, quality, and efficiency with our selection of products. Promo code: 24137
Udløber: 2025-12-31
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process. Promo code: 24145
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion