Learn More
Thermo Scientific™ Crimper and Decrimper Jaw Sets for Programmable Electronic High-Power Crimp Stations
Optimize your Thermo Scientific™ Programmable Electronic High-Power Crimp Stations with these crimper and decrimper sets.
Brand:  Thermo Scientific™ ECMJ-11
2523.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15257308
  • 2535.62 DKK / Each
Explore more special offers
Description
Description
Optimize your Thermo Scientific™ Programmable Electronic High-Power Crimp Station with these crimper and decrimper sets.
Available in a variety of sizes and formats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 Ea.
Programmable Electronic High-Power Crimp Station, 11 mm Vial Closure
Industrial Chromatography
Electronic Crimper
11 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Crimper and Decrimper Jaw Sets for Programmable Electronic High-Power Crimp Stations >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.