Få mere at vide
Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048712
10 g, 10g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III)fluorid er et vigtigt farvestof i glasfremstilling og porcelænsemaljeglasurer. Det bruges til at fremstille erbiummetal. Det bruges som dopingmiddel til fremstilling af optiske produkter. Det er meget brugt som erbium-doterede fluoridfibre i optisk kommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-83-3
Molekylær formel ErF3
Molekylvægt (g/mol) 224.25
MDL nummer MFCD00016074
InChI nøgle QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn erbium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1350°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Granules, Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 224.28
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.4 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO) >