Få mere at vide
Ethanol Absolut 99,8+%, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, farveløs, 46,07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 grader.C, 3568, 46,07 g glas, 46d glas, 46d glasflaske, 46d glas, 46d.
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Ravgul glasflaske |
Fysisk form | Væske |
Farve | Farveløs |
pH | 7 |
Smeltepunkt | -114 °C |
Kogepunkt | 78°C |
Mængde | 500 mL |
Formel vægt | 46.07g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol, absolute
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethanol Absolut 99,8+%, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion