Få mere at vide
Ethyl 6-aminohexanoate, 98%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Ethyl 6-aminohexanoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 6-aminohexanoat anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ethyl 6-aminohexanoate |
Lineær formel | H2N(CH2)5CO2CH2CH3 |
Mængde | 250 mg |
Følsomhed | Air Sensitive |
Formel vægt | 159.23 |
Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethyl 6-aminohexanoate, 98% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion