Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Artikelnummer. 15635590
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Molecular Formula C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
MDL Number MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name ethyl acetate
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Density 0.902g/mL at 25°C
Quantity 25 L
Explosion Limit 2.2 to 11.5%, 38°F
Flash Point −3°C (26.6°F)
Ignition Point 801°F
Linear Formula CH3COOC2H5
Vapor Pressure 73 mmHg (20°C)
UN Number UN1173
Beilstein 506104
Formula Weight 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grade ACS/puriss. p.a.
Chemical Name or Material Ethyl acetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt