Få mere at vide
Ethyl succinyl chloride, 95%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ethyl succinyl chloride |
Navn note | 95% |
Farve | Farveløs til gul |
Tæthed | 1.1575g/mL |
Kogepunkt | 88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg) |
Flammepunkt | 84°C |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | ClCOCH2CH2CO2C2H5 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl succinyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethyl succinyl chloride, 95% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion