Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD Container
Simplified cleaning thanks to smooth internal walls designed for the storage and transport of electronic products
Brand:  MULTIROIR AESDEG86/42HG
 View more versions of this product
Artikelnummer. 17206880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Euronorm ESD container
  • Material: polypropylene 2 integrated ergonomic handles
  • Simplified cleaning thanks to smooth internal walls
  • Specially designed for the storage and transport of electronic products
Spezifikation
Spezifikation
Storage Box
Gray
BP8420 K
Polypropylene
Rectangular
800 x 600 x 420 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt