Learn More
Europium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11331039
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Formula EuCl3·xH2O
MDL Number MFCD00010994
Specifica
Color Yellow
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 258.32 (anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Europium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato