Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Everolimus
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18731598
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18731598 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18731598 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6188/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
mTOR inhibitor;immunosuppressant
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 159351-69-6
Mængde 10 mg
Mål mTOR
Molekylær formel C53H83NO14
Formel vægt 958.22g/mol
Produkttype Inhibitor
For Research Use Only