Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ M5000-billedbehandlingssystem
Beskrivelse
Indeholder
EVOS™ M5000-billedbehandlingssystem, EVOS™ M5000-tilbehørssæt, EVOS™ M5000-sikkerhedspakke
EVOS M5000-billedbehandlingssystem giver dig disse vigtige fordele:
- Nem installation —uden vedligeholdelse, montering, justering eller kalibrering
- Brugerdefineret firefarvet fluorescens, transmitteret lys og farveapplikationer
- Autofokus, Z-stack-kapacitet, time-lapse-billeddannelse og optagelse af flere kanaler med et enkelt klik
- Indbygget software til indsamling, analyse og automatiseret celletælling
Fuldt integreret billedbehandlingssystem
EVOS M5000-mikroskopet kombinerer præcisionskomponenter med en unik moderne designfunktionalitet, der muliggør fluorescens- og farvebilleddannelse i høj kvalitet overalt med en hidtil uset fleksibilitet. Det er et fuldt integreret billedbehandlingssystem, der kombinerer præcisionsoptik, en 18,5 in. artikuleret LCD-skærm med høj opløsning og et meget følsomt 3,2 MP monokrom CMOS-kamera (2048 x 1536) med 3,45-μ m pixel opløsning. Det monokrome kamera giver den bedste følsomhed til detektering af svage fluorescenssignaler og muliggør kvantitativ analyse. Samtidig inkluderer kondensatoren et nyt LED-baseret RGB-belysningssystem, der muliggør højkvalitets, støjsvagt farvebillede ved hjælp af den samme monokrome sensor, hvilket muliggør gengivelse af ægte farve i transmitteret lys, hvilket er gavnligt ved billeddannelse af farvede vævsprøver såsom H&E-farvede vævssnit.
Alsidig og meget konfigurerbar
Med et fem-positions objektivtårn og evnen til at optage billeder i fire fluorescenskanaler, fasekontrast i transmitteret lys og farve kan det optiske system nemt konfigureres til at opfylde dine behov. Vælg fra vores brede udvalg af højkvalitetsobjektiver med lang arbejdsafstand og dækglas-korrektion til brug med plastbeholdere eller glassider. Tilgængelig fra 1,25X til 100X forstørrelse med achromat-, fluorit- eller apochromatkorrektion, sammen med over tyve LED-lyskuber, er mulighederne for prøveafbildning ubegrænsede. Udskiftelige karholdere passer til de fleste typer og størrelser af kar, herunder objektglas, multibrøndsplader, dyrkningskolber og petriskåle, og giver mulighed for præcis kontrol og prøvejustering med det automatiserede trin.
Let at bruge og pålidelig
EVOS M5000-billedbehandlingssystem er kraftfuldt, men tilbyder alligevel enkelheden ved plug-and-play. Den kræver ingen opvarmnings- eller nedkølingsperioder, så du kan tage billeder på få minutter. De miljøsikre, kviksølvfrie LED-lys er klassificeret til 50.000 timer og giver enestående stabilitet og holdbarhed—du kan tænde og slukke for enheden, når du har brug for at tage billeder af en prøve. Den lange levetid og det lave energiforbrug betyder betydeligt lavere driftsomkostninger sammenlignet med instrumenter med konventionelle lyskilder. EVOS M5000-mikroskopet er designet af biologer til biologer med en moderne, ikonbaseret grænseflade og er bemærkelsesværdigt nemt at bruge.
Overholdelse
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
garanti
Et års garanti (standardgaranti) er inkluderet i dit instrumentkøb.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | System til billedbehandling af celler |
| Produktlinje | EVOS |
| Kamera | 3,2 MP Monokrom CMOS |
| Til brug med (applikation) | Billedbehandling |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ |
| Farve | Assorterede farver |
| Model- | EVOS M5000 |
| Lyskilde | LED |
| Forstørrelse | 1,25X til 100X |
| Mål | 5-positions tårn |
| Vis mere |