Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ Expression System Startsæt
Beskrivelse
De ExpiSf Expression System er et komplet kemisk defineret baculovirus-insektcelleproteinekspressionssystem, der leverer overlegne udbytter og ensartet ydeevne løb efter løb ved hjælp af en hurtig, strømlinet arbejdsgang.
De ExpiSf Expression System tilbyder
- Et kemisk defineret, yeastolat-frit, animalsk oprindelsesfrit medium til ensartet cellevækst og proteinekspression
- Integrerede komponenter, der arbejder sammen for at levere tre gange højere proteinudbytter sammenlignet med traditionelle insektekspressionsplatforme
- Robust produktion af høj-titer, højkvalitets P0 rekombinant baculovirus i suspensionskulturformat uden behov for yderligere virusamplifikation
- En hurtig, forenklet arbejdsgang, der giver dig mulighed for at opnå protein på så lidt som –6 10 dage; halvdelen af tiden med traditionelle protokoller
- Skalerbart udtryk, der kan påføres kulturer fra plader med 24 dybe brønde til> 3 L rystekolber
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Insektcelleproteinekspressionssystem |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Protein tag | Umærket |
| Leveringstype | Baculovirus |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | •1000 ml flaske ExpiSf CD Medium, opbevares i mørke ved 2 °C til 8 °C |
| Format | Sæt med Erlenmeyer-kolber |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd eller tøris |
| Cellelinje | Sf9, SFM tilpasset |
| Produktlinje | ExpiSf™ |
| Vis mere |