Få mere at vide
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro-vægte
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Model-:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
- Intelligent drift til applikationer, der kræver ekstrem nøjagtighed
- Intuitiv software giver en ekstremt moderne brugeroplevelse
- Konstruktion designet til at øge brugervenligheden
- Grafisk VGA-farvedisplay (5,7 in. diagonal), 4-leders resistiv berøringsskærm
- QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til hurtigt at indtaste GLP- og GMP-data og andre data
- AC-adapter (medfølger)
- Nem adgang til kommunikationsporte inklusive 2 enheder USB-port og RS232 og en valgfri tredje port på enten RS232 eller Ethernet
- GLP/GMP-dataoutput med realtidsur
- Dataoverførselsfunktion
- Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål, antistatisk trækskærm af glas med flip-top-dør
- Udskifteligt dæksel til brug, automatisk dør som ekstraudstyr
- AutoCal™ fuldautomatisk internt kalibreringssystem
- Hurtig stabiliseringstid
- Fire berøringsfri sensorer
- Indbygget ionisator med automatiske dørmodeller
- Op til 14 betjeningssprog
- GEM til USB-funktion, menulåsekontakt
- sikkerhedsbeslag, integreret vægt under krogen til vejning under vægten
- Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
- Stabilitetsindikator, over- og underbelastningsindikatorer, automatisk standby
- Anvendelsestilstande: Vejning, procentvejning, tælling af dele, kontrolvejning, dynamisk/dyrevejning, fyldning, totalisering, formulering, differentiel vejning, massefyldebestemmelse, peak-hold, pipettejustering, SQC
- Måleenheder: g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, brugerdefineret enhed 1, brugerdefineret enhed 2, brugerdefineret enhed 3
- Anvendelser: forskningslaboratorium, apotek, let industriel installation, klasseværelse
Ordreinfo
OIML-modeller er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
| Oversigt | Analytical-vægt |
| Volumen | 120 g |
| Display Type | Grafisk VGA-farveskærm |
| Læsbarhed | 0.01 mg |
| Linearitet | ±0,1 mg |
| Materiale | Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål |
| Model- | EX125 |
| Stabiliseringstid | ≤3,≤8 sek. |
| Type | Semi-Micro-vægt |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro-vægte >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion