Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder til specifikke tunge opløsningsmidler
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand:  Lenz Laborglasintrumente 05433149
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10151471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 DKK
    2029.82 DKK / Hver
    Spare 370.18 DKK
    15% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til ekstraktion af væsker med specifikke tunge opløsningsmidler
  • Med indsatsfilter (porøsitet: 0)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
250 mL
Fritte P0
NS 45/40
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder til specifikke tunge opløsningsmidler > 250 mL