Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand:  Lenz Laborglasintrumente 05375049
 View more versions of this product
Product Code. 10214011
  • 3575.00 DKK / Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
  • With thread GL 14
  • Made of DURAN™ tubing
  • Round bottom flask
Especificaciones
Especificaciones
250 mL
Duran Glass
NS 45/40
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm > 250 mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado