Learn More
BUCHI F-305 Recirculating Chiller
Designed to work with laboratory equipment such as rotary evaporators, parallel evaporators, Kjeldahl and extraction products. BUCHI F-305 Recirculating Chillers are particularly suited for Rotavapor R-300 systems.
Brand:  BUCHI 11F30501
37732.80 DKK valid until 2025-04-30
Use promo code "24119" to get your promotional price.
Product Code. 15445885
  • 39305.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 08-07-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Efficient distillation due to complete integration into the BUCHI rotary evaporation system
  • Saves time thanks to instant start with automatic and dynamic pressure adjustment without waiting until chiller reaches it’s set temperature
  • Features convenient central temperature setting, energy-saving ECO-mode and automatic start/stop when used with the Rotavapor R-300 system
  • ECO-mode saves energy and reduces heat emission by switching into a stand-by mode when not in use
  • No water consumption
  • Maximizes distillation capacity while reducing solvent emissions due to intelligent integration of all process parameters using the I-300 or I-300Pro Interface
  • Seamless plug and play integration into fully automated BUCHI Rotavapor R-300 systems including all process parameters and BUCHI extraction and Kjeldahl solutions
Specifica
Specifica
5°C to 35°C
2.5 L/min.
550 w at 15°C; 440 w at 10°C; 250 w at 0°C; 80 w at -10°C
±1°C
31 kg
3 L
-10°C to +25°C
0.6 bar
400 x 280 × 500 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BUCHI F-305 Recirculating Chiller > F-305 Recirculating Chiller
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato