Få mere at vide
BD FACSFlow™ Skedevæske
Brugt med FACS™ flowcytometer systemer. BD™ FACSFlow™ Sheath Fluid er en forbrugsbar systemvæske designet til brug i sheath-reservoiret. Fyld reservoiret til 75 % niveau for optimal ydeevne. Denne systemvæske leveres i en 20L bulkbeholder til hyppig brug.
Brand:  BD 342003
Produktkode 12756528
  • 995.00 DKK / 20 L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Skedevæske er opløsningen, der løber i et flowcytometer. Når først kappevæsken løber med den korrekte strømning, sprøjtes cellerne ind i midten af strømmen ved et lidt højere tryk. Principperne for hydrodynamisk fokusering får cellerne til at justere, enkelt fil i strømningsretningen. FACSFlow™ Skedevæske skal bruges til at fylde hylsterreservoiret af FACS™ flowcytometer systemer. Reservoiret skal fyldes til ca. 75 % kapacitet.
  • Kogepunkt: 100 °C
  • Damptryk ved 20 °C: 23 hPa
  • Massefylde ved 20 °C: 1,02 g/cm 3
  • Vandopløselig
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    Klar
    Væske
    Water (97.8%), Other substances include: sodium chloride, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, disodium hydrogenorthophosphate, 2-phenoxyethanol, sodium fluoride
    Sheath fluid
    20 L
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    One moment while we fetch your results.
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    BD FACSFlow™ Skedevæske > Volumen: 20L