Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader
Cellekultur på permeable understøtninger resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper
Brand: Falcon™ 353092
2665.58 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
- Lav proteinbinding PET membran
- Steriliseret ved gammabestråling
- En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
- Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
- Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
- Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
- Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
Tekniske data
4,2 cm 2 | |
2.0 x 106 (HD) | |
Gennemskinnelig membran | |
23.1 mm | |
48/Cs. | |
TC-behandlet | |
6 |
PET | |
3 μm | |
6 Brønds plade | |
6/Pk. | |
TC-behandlet | |
Steril |