Få mere at vide
Falcon™ Engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
Har exceptionelt skarp, mørk, letlæselig udskrivning med omvendte og negative gradueringer. Falcon™ Serologiske engangspipetter af polystyren er individuelt pakket ind.
Brand: Falcon™ 357521
1293.21 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
- Steril
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
- BSE/TSE-fri
- Negative gradueringer for ekstra kapacitet
- Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
- Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
- Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
- Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
Tekniske data
±3 % | |
Ikke-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR | |
Polystyren | |
Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning | |
0.01 mL | |
1000/Cs. | |
±2 % | |
Gul | |
Serologisk pipette |
Ja | |
1.5% | |
Steril | |
Ja | |
0.4 mL | |
Standard | |
Individuelt indpakket, papir-plast | |
1 mL | |
Engangsbrug |