Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren til nem visning af prøve eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasma vævskultur behandling for at sikre ensartet vækstoverflade.
Brand:  Falcon™ 353082
1945.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10341011
  • 1958.62 DKK / Pakke med 200
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
2,36 oz.
70 mL
For forbedret cellevedhæftning og vækst
200/Cs.
Rektangulær
Steril
Stikforsegling
Polyethylen
Polystyren
Kantet
20/Pk.
TC-behandlet
Rektangulær
25 cm 2
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber > Ikke stregkodet; Stik tætning; 70 ml; Kantet hals; Standard; 25 cm 2
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.