Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bst1107I (BstZ17I) (10 U/μ L)
Skær ved GTA^TAC-steder med Bst1107I (BstZ17I) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i O-buffer (Isoschizomerer: BssNAI, BstZ17I).
Brand:  Thermo Scientific™ ER0701
307.36 DKK valid until 2025-08-15
Use promo code "24085" to get your promotional price.
Produktkode 10699320
  • 452.00 DKK / 500 enheder
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Bst1107I (BstZ17I), 0,7% agarose, 3 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
10 U/μ L
Bst1107I (BstZ17I)
Ja
Nej
Restriktionsenzym
CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
10X buffer O
37 °C
500 U
Traditionel kloning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2819301 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerER0701
Partinummer2792761 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerER0701
Partinummer2798541 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerER0701
Partinummer2832874 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerER0701
Partinummer2836302 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerER0701
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Bst1107I (BstZ17I) (10 U/μ L) > 10U/μ L, 500U